Documenti fondamentali
MT51340012
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Ammonium ISE
Scegli un formato
1 EA
CHF 795.00
CHF 795.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 795.00
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
CHF 795.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340012
Descrizione generale
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)