Documenti fondamentali
MT11124303/UK
Mettler Toledo Printer RS-P26, RS232 interface
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’020.00
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’020.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.61
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
GxP compliant
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 11124303/UK
Descrizione generale
The RS-P26 Compact Printer generates GxP-compliant printouts on regular or adhesive paper. The ergonomic design makes operation easy and allows tarring and printing of the balance directly from the printer. Thanks to the compact footprint, the RS-P26 printer finds place even on smallest work places.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)