Vai a
MIDA092
(trans-3-Benzyloxiran-2-yl)boronic acid MIDA ester
AldrichCPR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 135.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16BNO5
Peso molecolare:
289.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
CHF 135.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
SMILES string
O=C1OB([C@@H](O2)[C@H]2CC3=CC=CC=C3)OC(CN(C)C1)=O
InChI
1S/C14H16BNO5/c1-16-8-12(17)20-15(21-13(18)9-16)14-11(19-14)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,14H,7-9H2,1H3/t11-,14+/m1/s1
InChI key
FTXXSUSBUDBOEY-RISCZKNCSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MIDA091MIDA089MIDA090
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)