MDFNSPF-L
Mediflex Nisense Gloves, blue nitrile, powder free
size L
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
Materiali
sky blue nitrile
Misura
L
Descrizione
textured
Caratteristiche
latex free
powder-free
Confezionamento
box of 100 gloves
Lunghezza
240 mm , cuff
Descrizione generale
Powder free blue nitrile gloves. Non sterile, ambidextrous, latex
free, ultra thin, 240mm cuff, textured. Single use only.
free, ultra thin, 240mm cuff, textured. Single use only.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)