Documenti fondamentali
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)