Key Documents
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)