Documenti
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1719114
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Tensione di vapore
399 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
57-58 °C (lit.)
Densità
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves