M5773
cis-2-Methyl-7-octadecene
~95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H38
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Pheromone inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)