Documenti fondamentali
M48309
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-heptanol, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(CH3)CH(OH)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C/75 mmHg (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)C(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-4-6-7(3)8(9)5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stephen T Ferguson et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 2) (2020-01-05)
In eusocial ants, aggressive behaviors require the ability to discriminate between chemical signatures such as cuticular hydrocarbons that distinguish nestmate friends from non-nestmate foes. It has been suggested that a mismatch between a chemical signature (label) and the internal, neuronal