M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Sinonimo/i:
Silvan
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
200-400 BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
63-66 °C (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?