Documenti fondamentali
M37935
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
Scegli un formato
25 G
CHF 133.00
100 G
CHF 489.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 133.00
100 G
CHF 489.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H7(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Beilstein:
1281598
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
206-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
An important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)