M2913
Maleic acid dipotassium salt
~98% (titration)
Sinonimo/i:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Saggio
~98% (titration)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2K/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
SHPKCSFVQGSAJU-UAIGNFCESA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)