Documenti fondamentali
LGFO200
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
200 mm average diameter
Scegli un formato
50 MG
CHF 537.00
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 537.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Stato
pellets
Diametro medio
200 mm
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Questions
  1. Hello! Când you tell me what compound gives the fluorescente for these nanoparticles?
    1 answer
    1. The composition of this material is considered proprietary.