Documenti fondamentali
LGFN1000
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
1 μm average diameter
Scegli un formato
50 MG
CHF 578.00
CHF 578.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 578.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 578.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Stato
pellets
Diametro medio
1 μm
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Applicazioni
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)