LGFN100
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Excitation/Emission: 780/820 nm
Stato
pellets
Diametro medio
100 nm
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.