LG20K
PLGA microspheres
20 μm average diameter
Stato
pellets
Diametro medio
20 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.