Documenti
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Sinonimo/i:
Cap B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Compatibilità
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
Note legali
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter