Documenti
L494429
4-((E)-{[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26Cl2N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.424
Numero MDL:
Altre note