Documenti
L493392
4-BR-2-(2-(((1-BR-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H20Br2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.279
Numero MDL:
Altre note