Documenti
L493066
2-ETHOXY-4-(2-((2-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23ClN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.925
Numero MDL:
Altre note