Documenti
L476943
N'-[(E)-1-(4-ETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H29N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.529
Numero MDL:
Altre note