Documenti
L476013
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(PENTYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H29ClN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.032
Numero MDL:
Altre note