Documenti
L475432
N'-[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17FN4OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.564
Numero MDL:
Altre note