Documenti
L472050
2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H23N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.525
Numero MDL:
Altre note