Documenti
L468851
5-(3-ETHOXYPHENYL)-4-{[(E)-1H-INDOL-3-YLMETHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.444
Numero MDL:
Altre note