Documenti
L467774
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(3-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16ClFN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.965
Numero MDL:
Altre note