Documenti
L467073
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16ClFN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.9
Numero MDL:
Altre note