Documenti
L466654
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H22ClN3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.053
Numero MDL:
Altre note