Documenti
L464651
2-BR-4-(((3-(2-F-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-6-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H12BrFN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.266
Numero MDL:
Altre note