Documenti
L458481
4-(2-(((3,4-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H22BrN3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.375
Numero MDL:
Altre note