Documenti
L456756
2-ETHOXY-4-(2-(1-NAPHTHYLACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.514
Numero MDL:
Altre note