Documenti
L450456
2-((4,5-DIBENZYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-ETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H26N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.587
Numero MDL:
Altre note