Documenti
L442658
2-({4-BENZYL-5-[(4-BROMOPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23BrN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.456
Numero MDL:
Altre note