Documenti
L439576
METHYL (2Z)-2-[4-(METHOXYCARBONYL)BENZYLIDENE]-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H22N2O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.538
Numero MDL:
Altre note