Documenti
L438405
(5Z)-5-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-HEPTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H26ClN3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.098
Numero MDL:
Altre note