Documenti
L436488
ETHYL 4-({[3-AMINO-6-(4-METHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL]CARBONYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H20F3N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.515
Numero MDL:
Altre note