Documenti
L434434
BENZYL 6-(4-ETHYLPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H24N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.534
Numero MDL:
Altre note