Documenti
L434183
(5Z)-5-{[3-(3-FLUORO-4-PROPOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(4-METHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H24FN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.62
Numero MDL:
Altre note