Documenti
L433802
ISOPROPYL 6-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.473
Numero MDL:
Altre note