Documenti
L432679
3-AMINO-6-(4-CHLOROPHENYL)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17ClF3N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.923
Numero MDL:
Altre note