Documenti
L428833
4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-(4-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H21FN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.455
Numero MDL:
Altre note