Documenti
L426504
(5E)-5-(2-BROMOBENZYLIDENE)-2-(4-ETHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H14BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.31
Numero MDL:
Altre note