Documenti
L424021
[3-AMINO-6-(4-METHYLPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H15F3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.437
Numero MDL:
Altre note