Documenti
L423920
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-3-HYDROXY-1-(2-METHOXYETHYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.471
Numero MDL:
Altre note