Documenti
L421391
2-[(3Z)-3-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.581
Numero MDL:
Altre note