Documenti
L419982
2-METHOXYETHYL (2E)-2-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H26N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.625
Numero MDL:
Altre note