Documenti
L418099
2,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H21N5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.475
Numero MDL:
Altre note