Documenti
L416665
1-(4-BROMOPHENYL)-2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.495
Numero MDL:
Altre note