Documenti
L413631
3-ETHYL-2-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.573
Numero MDL:
Altre note