Documenti
L413550
2-[(3-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-ETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H19ClN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.957
Numero MDL:
Altre note